主要文件
1.50181
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 125 mm × 4 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Hibar® 125-4, column L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
参数
400 bar pressure
质量水平
技术
HPLC: suitable
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 4 mm
分离技术
supercritical fluid (SFC)
一般描述
HPLC column, customized packing, please specify packing material
储存及稳定性
Storage temperature: no restrictions.
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany