Key Documents
1.50009
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 150 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Hibar® 150-4,6, suitable for HPLC
參數
400 bar pressure
品質等級
技術
HPLC: suitable
柱長度 × 內徑
15 cm × 4 mm
分離技術
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC柱,定制填料,请注明填料材质
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany