主要文件
14-721-M
Sigma-Aldrich
EGFR (T790M, L858R) 蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant human EGFR, amino acids 696-end containing the mutations T790M & L858R, for use in Enzyme Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
產品線
Upstate®
比活性
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
分子量
Mw 85.8 kDa
純化經由
(Glutathione-agarose)
物種活性
human
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable
登錄號
 (FUNCTION: SwissProt: P00533 # Isoform 2/truncated isoform may act as an antagonist. )
NM_005228.3
UniProt登錄號
相關疾病
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
一般說明
N-terminal GST-tagged, recombinant human EGFR, amino acids 696end containing the mutations T790M and L858R
應用
研究子类别
肥胖症
代谢紊乱
骨质疏松症
关节炎
研究类别
代谢
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
蛋白质靶标:EGFR
靶标亚家族:TK
包裝
Also available in 10 μg size and in bulk
品質
通过250 μM底物肽(GGMEDIYFEFMGGKKK)的磷酸化进行常规评估
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM substrate peptide (GGMEDIYFEFMGGKKK)
標靶描述
EGFR
外觀
谷胱甘肽琼脂糖
儲存和穩定性
自发货之日起可在-70°C保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1