文件
14-684-M
Sigma-Aldrich
IRAK1蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human IRAK1 amino acids 194-end. For use in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
100
300
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 59.7 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
UniProt登錄號
一般說明
N末端带有6His标签,重组,人IRAK1氨基酸194-末端。
产品来源:由杆状病毒在Sf21细胞中表达的人IRAK1。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
蛋白质靶标:IRAK1
靶标亚家族:TKL
包裝
也提供250 µg的规格-订购250 µg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-684M。
品質
通过MBP(13-104)的磷酸化进行常规评估。
外觀
Ni2+/NTA-琼脂糖
儲存和穩定性
自发货之日起可在-70°C保存6个月
其他說明
关于比活相关数据,请参阅该酶的单独批次的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2