文件
14-628-M
Sigma-Aldrich
TBK1蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full length, human TBK1, for use in Kinase Assays.
别名:
NAK, NF-κ-B-激活激酶, T2K, TANK-结合激酶-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
儲存期限
6 mo.
分子量
Mw 85.7 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... TBK1(29110)
一般說明
研究领域:癌症
蛋白质靶标:TBK1,亚家族靶标:Misc
TANK结合激酶1(TBK1),又称NF-κB激活激酶(NAK),是来自IκB激酶(IKK)家族的一种丝氨酸-苏氨酸蛋白激酶。由tbk1基因编码,广泛表达于各种组织。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
TANK结合激酶1(TBK1)主要参与激活干扰素调节性转录因子3/7(IRF 3/7)与核因子(NF-κB)信号通路,进而调节Ⅰ型干扰素(IFN)合成(包括IFN-α和IFN-β)和固有免疫活化。此外,TBK1也介导其他诸多细胞过程,包括自噬、增殖、免疫反应/炎症、存活、胰岛素信号传导和代谢。TBK1在癌症发生中起重要作用。通过激活癌细胞的增殖和存活信号传导,刺激肿瘤促进性细胞因子合成,并促使免疫抑制性炎性细胞因子分泌。在多种癌症中出现TBK1基因过表达,包括非小细胞肺癌(NSCLC)、胰腺导管腺癌(PDA)、胆管癌、肾透明细胞癌(ccRCC)、成人T细胞白血病、黑色素瘤、食道癌和乳腺癌。
品質
通过CK1tide(12-529)的磷酸化进行常规评估
外觀
Ni2+/NTA-琼脂糖
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
访问文档库
André Richters et al.
ACS chemical biology, 10(1), 289-298 (2014-12-30)
The cytosolic Ser/Thr kinase TBK1 was discovered to be an essential element in the mediation of signals that lead to tumor migration and progression. These findings meet the need for the identification of novel tool compounds and potential therapeutics to