主要文件
14-619-M
Sigma-Aldrich
LMPTP-A蛋白,10 µg
GST-tagged, recombinant, full length, human LMPTP-A, for use in Phosphatase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
100
300
重組細胞
expressed in E. coli
分子量
Mw 44.5 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (phosphatase)
UniProt登錄號
一般說明
产品来源:在大肠埃希菌中表达
带有GST标签的重组全长人LMPTP-A
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
蛋白质靶标:LMPTP-A
靶标亚家族:Tyr磷酸酶
品質
通过DiFMUP的去磷酸化进行常规评估
外觀
谷胱甘肽琼脂糖亲和层析
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2