材料
polystyrene plate
品質等級
agency
EP
USP
無菌
sterile; irradiated
形狀
plate (ready-to-use)
特點
lid ICR: non-lockable
ready-to-use
成份
Lecithin
Tween®
包裝
triple packed of 120 plates
板直徑
90 mm
pH值
5.6 ( in H2O)
應用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with MAS-100®
儲存溫度
2-25°C
適合性
molds
yeasts
一般說明
Sabouraud葡萄糖琼脂平皿(添加LTHTh - ICR,90 mm沉降平板,非锁扣型)专门用于测定隔离器和洁净区空气(主动和被动空气监测)和人员指纹中的酵母和霉菌总数。沙氏葡萄糖培养基含有动物组织消化物(蛋白胨),提供真菌和酵母生长所需氨基酸和含氮化合物类营养来源。还添加葡萄糖(右旋糖)作为能量和碳源。低pH利于真菌生长。卵磷脂和聚山梨醇80(Tween®)作为中和剂用于中和消毒剂活性成分,如醇类(70%乙醇或异丙醇)、二氯异氰脲酸、glucoprotamine、过氧乙酸、季铵化合物和双胍类物质。为区别胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)和沙氏葡萄糖琼脂(SDA),SDA ICR培养基填装在粉色平皿中。
應用
沙氏葡萄糖培养基(SDA)是用于酵母和霉菌培养和分离的复合培养基。该培养基用于测定关键洁净区或隔离器空气(主动和被动空气监测)和人员指纹中的酵母和霉菌总数。
法律資訊
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
商品
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
相关内容
Settle plates for isolators and critical cleanrooms