主要文件
1.40006
Supelco
Extran® AP 17
greener alternative
liquid, alkaline concentrate
别名:
TM=[“EXTRAN”]MA 17清洁剂;TM=[“EXTRAN”]AP 17洗涤剂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2.5 L
$264.00
10 L
$792.00
25 L
$1,580.00
$264.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2.5 L
$264.00
10 L
$792.00
25 L
$1,580.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103206
NACRES:
NA.21
$264.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
质量水平
表单
liquid
环保替代产品特性
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
杂质
29.5-34.5% sequestering agent content (complexometric)
4.3-5.3% Free alkali (as NH3)
pH值(酸碱度)
13 (20 °C in H2O)
密度
1.294 g/cm3 at 20 °C
环保替代产品分类
储存温度
15-25°C
一般描述
Extran® AP 17是一种碱性实验室清洗剂。它的清洁能力可靠、彻底,防止残留物被转移至后续分析,并确保分析结果的准确性。它不含有机表面活性剂和乳化剂,但含有络合剂。因此,它可以在软水和硬水中使用。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本产品环保,具有生物可降解活性成分。点击此处以获取更多信息。
应用
Extran® AP 17是一种活跃的通用清洗剂,用于主洗涤循环,可以清洁和去除甚至严重污染的物品。特别适用于淀粉和蛋白质残留物的去除。即使在洗衣机中剧烈搅拌,Extran® AP 17碱也不会起泡。
联系
替代:EX0991-4; EX0991
分析说明
螯合剂含量(络合滴定法):29.5 - 34.5 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.27 - 1.31
游离碱(以NH₃计):4.3 - 5.3 %
法律信息
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1