Merck
137133
SAFC
乙醇胺
EMPROVE® EXPERT, NF
制药生产
别名:
2-氨基乙基醇, 2-氨基乙醇, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, 单乙醇胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
61.08
Beilstein:
505944
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
生物来源
synthetic
质量水平
Agency
NF
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽压
0.2 mmHg ( 20 °C)
描述
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
liquid
自燃温度
1436 °F
expl. lim.
17 %
包装
pkg of 1 L (1371331000)
pkg of 20 L (1371339020)
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
沸点
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-25°C
SMILES字符串
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup