Merck
1.37045
SAFC
Lactose monohydrate
powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
制药生产
别名:
D-Lactose, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11 · H2O
CAS号:
分子量:
360.31
Beilstein:
3768231
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
EMPROVE® EXPERT
pH值
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in water)
mp
202 °C
溶解度
161 g/L
密度
500 kg/m3
適合性
passes test for IR spectroscopy
passes test for TLC
suitable for appearance
SMILES 字串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI 密鑰
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2