Merck
1.37000
SAFC
乙酸
100%, EMPROVE® EXPERT, meets Ph. Eur.
制药生产
别名:
冰乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
agency
meets BP
meets JP
meets Ph. Eur.
meets USP
品質等級
蒸汽密度
2.07 (vs air)
產品線
EMPROVE® EXPERT
化驗
100%
形狀
liquid
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
技術
API processing | salt formation: suitable
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
parenterals
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Suitable for cleaning in place
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup