文件
125145
Millipore
RoboColumn Fractogel DEAE (M) 0.2ml
RoboColumn Fractogel® DEAE (M), volume 0.2 mL, prepacked column
别名:
Fractogel® EMD DEAE (M)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
品質等級
材料
polypropylene housing
產品線
Fractogel®
形狀
prepacked column
參數
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
柱內徑 × 長度
5 mm × 10 mm
容積
0.2 mL
基質活性組
Methacrylate
平均粒徑
40-90 μm
容量
~100 mg, BSA binding capacity
應用
gene therapy
mAb
vaccine development
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
一般說明
5 x 10mm
法律資訊
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany