主要文件
1.24823
Sigma-Aldrich
四唑硝基蓝(NBT)
for microscopy
别名:
四唑硝基蓝(NBT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
817.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116124
酶委員會索引編號:
206-067-4
品質等級
形狀
solid
mp
189 °C
εmax
800-900 at 256-259 nm in methanol at 0.01 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硝基蓝四唑氯化物(NBT)是一种干染料,用于组织切片的染色以及人源性材料的组织化学和体内方法。
该染料是CE认证的IVD产品,具有恒定的染料含量和可靠的高质量,这是一个可重复诊断染色的主要前提之一。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
應用
组织化学中使用的干染料
分析報告
鉴别(紫外/可见光谱)通过测试最大吸收 λ 最大值(甲醇)256 - 259 nm比吸光系数 A 1%/1cm((λmax;0.01 g/l;甲醇;以干物质计算)800 - 900干燥失重(真空 < 7 mbar, P₂O₅, 24 h)≤12 %) 显微镜检查的适用性通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3