顏色
beige
溶解度
hot water: soluble (Concentration is dependant on the % agar desired.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI 密鑰
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
适合包含在培养培养基中。
應用
- Isolation of the Antifungal Compound Alliodorin from the Heartwood of Cordia elaeagnoides A. DC. and the In Silico Analysis of the Laccase.: 本研究以琼脂为培养基,从破布木心材中分离出一种抗真菌化合物。这项研究凸显了琼脂在促进植物科学中生物活性化合物的分离和研究方面的潜在价值(Guevara-Martínez et al., 2024)。
- Unveiling the Multifaceted Capabilities of Endophytic Aspergillus flavus Isolated from Annona squamosa Fruit Peels against Staphylococcus Isolates and HCoV 229E-In Vitro and In Silico Investigations.: 本文研究了琼脂分离的黄曲霉的抗菌特性。这项研究揭示了其对抗葡萄球菌分离株和 HCoV 229E 的明显抑制能力,表明琼脂在微生物学研究中具有关键作用(Fathallah et al., 2024)。
- Phenotypic and Genomic Characterization of Pseudomonas wuhanensis sp. nov., a Novel Species with Promising Features as a Potential Plant Growth-Promoting and Biocontrol Agent.: 本研究使用琼脂进行培养和分析过程,鉴定了一种新型假单胞菌。这项研究凸显了琼脂在微生物鉴定中的重要价值 (Hou et al., 2024)。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备溶液在4°C下可稳定保存1个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1