文件
1.19896
Supelco
溴(Br)离子标准液
traceable to SRM from NIST NaBr in H₂O 1000 mg/l Br Certipur®
别名:
即用型水性基质的溴化物标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
品質等級
技術
ion chromatography: suitable
密度
0.999 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
相关类别
分析報告
浓度     β(Br⁻):990 - 1010 mg/l
测定方法:银量滴定法。
该溶液的含量是用硝酸银标准溶液(货号1.09081)测定的,该标准溶液是用容量标准氯化钠(货号1.02406)标定的。扩展测量不确定度为± 0.4 %(k=2,覆盖因子为95%覆盖率)。认证值可通过体积标准氯化钠追溯至一级标准品NIST SRM 999b(NIST:美国国家标准技术研究院)。该过程由德国Darmstadt Merck KGaA公司认可的校准实验室根据DINDIN EN/ISO 17025进行测定。
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany