product name
钴测试预装试剂, photometric, 0.05-2.00 mg/L (Co2+), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
cobalt
測量範圍
0.05-2.00 mg/L (Co2+)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Nitroso-R salt)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,0.05 - 2.00 mg/l Co,Spectroquant®
钴(II)离子与亚硝基红盐反应形成桔红色配合物,通过光度法测定含量。我们的Spectroquant®钴测试可让用户准确定量样品的钴水平。
该Spectroquant® Cell反应池预装测试盒包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®预装测试盒和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
钴(II)离子与亚硝基红盐反应形成桔红色配合物,通过光度法测定含量。我们的Spectroquant®钴测试可让用户准确定量样品的钴水平。
该Spectroquant® Cell反应池预装测试盒包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®预装测试盒和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
相关内容
Analytical method – Cobalt in wastewater from inorganic pigments, photometric determination with Nitroso-R-Salt