product name
亚硫酸盐测试, reflectometric, 10-200 mg/L (SO32-), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
特定分析物
sulfite
測量範圍
10-200 mg/L (SO32-)
相容性
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Reflectoquant 亚硫酸盐试纸适用于食品分析,特别是在葡萄酒和果汁、硫化食品(例如新鲜和干果)、鱼类、贝类、甲壳类和经过适当样品制备后的肉制品的检测中。亚硫酸根离子与六氰基铁(II)酸钾、硫酸锌和钠硝普钠的混合物反应形成红色化合物,可在RQFLEX上通过反射法测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以估算亚硫酸盐浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量MQuant 亚硫酸盐试纸。进一步的定量测定方法可以在我们的Spectroquant测试上找到。
方法:使用试纸的反射法 10 - 200 mg/l SO₃²⁻ Reflectoquant®
分析報告
功能控制:符合
含量测定
-标准品1:
22 - 28 mg/l
-标准品2:90 - 110 mg/l
-标准品3:160 - 190 mg/l
含量测定
-标准品1:
22 - 28 mg/l
-标准品2:90 - 110 mg/l
-标准品3:160 - 190 mg/l
法律資訊
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
实验方案
亚硫酸盐标准溶液制备
Preparation of a standard solution for Sulfite