文件
1.16857
Supelco
Superspher® 60 RP-8 endcapped (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
TM=["Superspher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® 60 RP-8 封端 LiChroCART® 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Superspher®
特點
endcapped
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
4 μm
孔徑
60 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
HPLC柱
Superspher® RP-8封端是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有C-8封端的反相特性。它们非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。这种粒径为 4µm 的高性能硅胶载体可提供极好的压力/分离性能比。该吸附剂包装在LiChroCART 250-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 150 bar
理论板数(N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 100000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8-1.4
容量系数(1,2-苯并蒽):6.5 - 8.5
法律資訊
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany