文件
1.15230
Millipore
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulfonic acid
pKa (20 °C)8.0, ≥99% (acidimetric)
别名:
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulfonic acid, HEPPS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H20N2O4S
CAS号:
分子量:
252.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161703
酶委員會索引編號:
240-198-8
化驗
≥99% (acidimetric)
pKa (20 °C)
8.0
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChI 密鑰
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
buffer substance HEPPS
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99 %
Identity (Raman-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 8.0