文件
1.14558
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
氨氮预装管测试盒, photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
ammonium
測量範圍
0.20-8.00 mg/L (NH4-N)
0.26-10.30 mg/L (NH4+)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Indophenol blue)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:分光光度法,0.20 - 8.00 mg/L(NH4-N)、0.26 - 10.30 mg/L(NH4+)、Spectroquant®
该方法符合ISO 23695标准,该标准规范了对这种重要参数使用“小规模密封管方法”。该方法还类似于EPA 350.1、APHA 4500-NH3 F、ISO 7150-1和DIN 38406-5。
该Spectroquant® Ammonium Cell Test可对废水、地下水、地表水和海水中的铵态氮进行无氰定量分析。通常,铵以径流形式从农业施肥区进入水源,其浓度升高是粪便污染的重要指标。更多应用领域包括食品饮料以及环境和农业样品(例如土壤)的分析。&
The Spectroquant®细胞测试包括预装16 mm圆形细胞和所有所需试剂,可根据提供的说明书进行分析。
所有Spectroquant®细胞和试剂测试盒均配备独特的Live ID(2D条形码),可以实现无缝式方法识别,并包含重要信息,例如批号、有效期和自动校准更新等。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
分步操作说明:使用Spectroquant®测试试剂盒和分光光度计通过光度法测定河流中的铵离子。
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
查看所有结果