文件
1.13175
Supelco
Spectromelt® A 1000
Li₂B₄O₇ + 0.07% LiBr
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NA.21
等級
for X-ray fluorescence analysis
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
技術
XRF: suitable
pH值
9.1 (100 g/L)
mp
900 °C ((ca.1652 °F))
溶解度
50 g/L
體積密度
500 kg/m3
負離子痕跡
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤150 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
正離子痕跡
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10 ppm
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
儲存溫度
2-30°C
分析報告
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.0 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 20 ppm
硅酸盐(以SiO₂计): ≤ 150 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 50 ppm
Ag(银): ≤ 5 ppm
Al(铝): ≤ 10 ppm
Ba(钡): ≤ 5 ppm
Ca(钙): ≤ 20 ppm
Cd(镉): ≤ 5 ppm
Co(钴): ≤ 5 ppm
Cr(铬): ≤ 5 ppm
Cu(铜): ≤ 5 ppm
Fe(铁): ≤ 10 ppm
Ga(镓): ≤ 5 ppm
K(钾): ≤ 10 ppm
Mg(镁): ≤ 5 ppm
Mn(锰): ≤ 5 ppm
Na(钠): ≤ 20 ppm
Ni(镍): ≤ 5 ppm
Pb(铅): ≤ 5 ppm
Pb(铅): ≤ 5 ppm
Zn(锌): ≤ 5 ppm
灼烧损失(800 °C): ≤ 1.0 %
堆密度:约60
法律資訊
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2