文件
1.12156
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
99+
别名:
Europium(III) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Eu2O3
CAS号:
分子量:
351.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-165-6
NACRES:
NA.22
品質等級
mp
2291 °C
密度
7.42 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2
InChI 密鑰
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2