文件
1.10232
Supelco
pH指示纸pH 1-14通用指示剂
roll L 4.8 m, pH range 1-14, MQuant®
别名:
pH化学测试试纸pH 1-14通用指示剂, pH测试试纸pH 1-14通用指示剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113034
NACRES:
NB.35
產品線
MQuant®
品質等級
特點
non-bleeding: no
refill
包裝
pkg of 6 rolls
捲筒長度
4.8 m
pH值範圍
1-14
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
6卷(4.8 m/卷),110962产品的补充装
MQuant® pH试纸为更适合长期储存的卷装形式,可避免受到湿度、光和空气等外部环境影响。这款pH值指示纸是通过用指示剂或混合指示剂溶液浸渍高质量滤纸而制成的。试纸为方便的即用型,使用时将其从塑料轴中拉出,拉到需要的长度再撕下即可。通过目视比对试纸颜色与比色卡色块,半定量确定pH值。本品为110962产品的补充装,不含比色卡
分析報告
应用测试:符合
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany