文件
1.10046
Supelco
Total Hardness Test
colorimetric, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, for use with MQuant® StripScan App, water hardness 9-45 °f, MQuant®
别名:
总硬度化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
calcium, magnesium
water hardness measuring range
5-25 °d
6-31 °e
9-45 °f
相容性
for use with MQuant® StripScan App
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:试纸条比色法,>5 - >10 - >15 - >20 - >25°d,>6 - >13 - >19 - >25 - >31°e,>9 - >18 - >27 - >36 - >45°f,MQuant®
MQuant®总硬度试纸条可用于测量水的硬度。给定水样的硬度意为其碱土金属盐含量,包括钙、镁、锶和钡(“硬化成分”,后两者化合物仅有微量)金属。在存在绿色指示剂的条件下,硬度离子Ca2+和Mg2+与Titriplex® III(EDTA二钠盐)反应生成稳定的无色络合物。相对于Titriplex® III过量的硬度离子与指示剂反应生成红色络合物。试纸条的各反应区浸渍不同含量的Titriplex® III,因此根据水样硬度的不同,会呈现绿色至红色。通过目视比较试纸条的反应区与比色卡的各色块,可半定量测定硬度。其他灵敏度和分度的测量参见其他MQuant®测试,以及我们的Reflectoquant®和Spectroquant®测试系列。
聯結
替代品:10046-1; 10046
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
MQuant® StripScan应用程序为手机上的各种测试条提供即时、可靠的结果,包括pH值和硬度。