文件
1.10019
Supelco
Sulfate Test Strips, colorimetric
200-1600 mg/L (SO₄²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
别名:
硫酸盐化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
硫酸盐测试, colorimetric, 200-1600 mg/L (SO42-), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
sulfate
測量範圍
200-1600 mg/L (SO42-)
相容性
for use with MQuant® StripScan App
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:试纸比色法,200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 mg/L (SO42-), MQuant®
MQuant®硫酸盐测试条可用于快速估计饮用水和工业用水的硫酸盐离子含量,以及电镀厂和皮革制品制造商排放的污水。硫酸根离子与红色的胸苷-钡络合物反应,在这个过程中释放出黄色的胸苷。通过将测试条的反应区与色标的颜色行进行视觉比较,半定量地测定硫酸盐浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®硫酸盐测试)之前对硫酸盐浓度和可能的稀释因子进行估算。
聯結
替代:10019-1; 10019
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
MQuant® StripScan应用程序为手机上的各种测试条提供即时、可靠的结果,包括pH值和硬度。