主要文件
1.09956
Supelco
氢氧化钠 溶液
c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352305
NACRES:
NA.21
产品名称
氢氧化钠 溶液, for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
蒸汽壓力
3 mmHg ( 37 °C)
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
1 M
技術
titration: suitable
pH值
14 (20 °C in H2O)
密度
1.030 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 吸附研究: 氢氧化钠溶液可用于处理聚合物吸附剂,可以提高吸附剂的吸附性能。最近的一项研究考察了用氢氧化钠处理PVC/Aliquat-336聚合物吸附剂对铬(VI)吸附的影响。这种处理提高了聚合物的吸附能力,使其更有效地从水溶液中去除重金属(Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022)。
  • 乙醇钠的合成: 氢氧化钠溶液可用于合成乙醇钠,有机合成中的一种重要试剂。研究表明,在环境温度下使用氢氧化钠和乙醇-90可以高效地合成乙醇钠。该方法为这种关键化学中间体的制备提供了一种简单且经济有效的方法(Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021)。
  • 腐蚀抑制:氢氧化钠溶液可用于腐蚀抑制研究。研究表明,恒春黄槿(Thespesia populnea)叶片的水性提取物可以有效抑制铝钢在氢氧化钠溶液中的腐蚀。该研究利用电化学技术证明了钢表面保护膜的形成,重点介绍了天然抑制剂在工业应用中的潜力(Brindha and Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023)。
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1