文件
1.09555
Supelco
pH指示纸 pH 3.8-5.4 专用指示剂
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 3.8-5.4, graduations and accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
别名:
pH化学试纸pH 3.8 - 5.4专用指示剂, pH试纸pH 3.8 - 5.4专用指示剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113034
NACRES:
NB.35
product name
pH指示纸 pH 3.8-5.4 专用指示剂, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 3.8-5.4, graduations and accuracy accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
產品線
MQuant®
品質等級
特點
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.3 pH unit
捲筒長度
4.8 m , with color scale
pH值範圍
3.8-5.4
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
卷装,4.8 m,带色标,pH 3.8 - 4.1 - 4.4 - 4.6 - 4.8 - 5.1 - 5.4
MQuant® pH试纸为更适合长期储存的卷装形式,可避免受到湿度、光和空气等外部环境影响。这款pH值指示纸是通过用指示剂或混合指示剂溶液浸渍高质量滤纸而制成的。试纸为方便的即用型,使用时将其从塑料轴中拉出,拉到需要的长度再撕下即可。通过目视比对试纸颜色与色标,半定量确定pH值。
分析報告
应用测试:符合
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2