產品線
Certipur®
pH值
4.01 (25 °C in H2O)
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
格式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
邻苯二甲酸氢钾缓冲液以邻苯二甲酸氢钾和高纯水为原料,用重量法制备。根据DIN 19268,使用组合玻璃电极,采用5-点校准法对照DIN 19266标准认证的主要参考标准品对其分析。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
该缓冲液可用于pH测量仪的校准、验证和监测分析程序,并作为检测其他缓冲液的对照。
特點和優勢
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
- 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
- 密封瓶装的即用型溶液,创新的Titripac® 包装减少废弃物,带来积极的环境影响
- 3年保质期有助于长期使用
- 随附详细和分析证书(CoA),便于有效审计
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1