文件
1.09176
Supelco
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0
Universal Indicator with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113034
NACRES:
NA.21
product name
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0, with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
品質等級
形狀
liquid
pH值
10 (20 °C in H2O, undiluted)
轉變溫度
flash point 22 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
相关类别
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F
閃點(°C)
22 °C