文件
1.07979
Supelco
Thiourea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
别名:
Thiourea, Thiocarbamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH4N2S
CAS号:
分子量:
76.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-543-5
NACRES:
NB.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
形狀
solid
自燃溫度
440 °C (Dust)
效力
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
溶解度
137 g/L
密度
1.405 g/cm3 at 20 °C
體積密度
640 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI 密鑰
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay: ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear to almost clear and colorless.
Melting point: 174 - 178 °C
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Sensitivity to bismuth: passes test
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3