文件
1.07666
Millipore
Rappaport-Vassiliadis沙门氏菌浓缩肉汤(根据统一EP/USP/JP)
GranuCult® prime, suitable for microbiology, for Salmonella spp.
别名:
RV肉汤,RVS肉汤,Rappaport 肉汤,Vassiliadis肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
5.0-5.4 (25 °C, 42.5 g/L in H2O, after autoclaving)
體積密度
700 kg/m3
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
Salmonella spp.
一般說明
Rappaport-Vassiliadis Broth 肉汤也称RV肉汤,是一种选择性富集培养基,用于检测和分离各种样品(包括食品和环境样品)中的沙门氏菌。RV 由高度浓缩的氯化镁基质组成,其抑制许多微生物并让沙门氏菌选择性生长。该肉汤还含有孔雀绿,其进一步阻止非沙门氏菌微生物生长,并增强了可产生硫化氢的沙门氏菌菌落的检测。 RV 肉汤通常可与其它培养基和方法一起使用,作为食品安全监控计划的一部分,用于培养、分离和鉴定 食品和环境样品中的沙门氏菌
應用
Rappaport-Vassiliadis Broth 肉汤(RV肉汤)用于检测和分离食品和环境样品中的沙门氏菌。它对可能受到高水平的其它细菌污染的样品特别有用,因为RV肉汤可抑制大多数细菌的生长,同时促进沙门氏菌的生长。它是一种使用广泛的沙门氏菌检测方法,也是食品安全测试和环境监测项目的重要工具。
特點和優勢
我们的颗粒培养基:
  • 更安全- 显著减少毒性和过敏原物质吸入,从而产生极少的过敏反应。操作工具和环境污染更少。
  • 准确 - 即使在潮湿或温暖条件下也无需分离部件和夹具,确保获取具有更高性能和准确性的一致产品。
  • 快速- 在水中快速均匀的溶解。
  • 更简单- 由于流动性能更忧,更容易处理和称重培养基不会粘附在烧杯或容器上。
  • 可靠 - 即使用少量培养基成分也能均匀分布,确保高重现性。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.