文件
1.07360
Millipore
Pimaricin
for biochemistry
别名:
Pimaricin, Natamycin
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
665.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
酶委員會索引編號:
231-683-5
NACRES:
NA.21
品質等級
效力
2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
>250 °C (decomposition)
溶解度
0.1 g/L
體積密度
200 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
一般說明
for biochemistry
應用
Pimaricin for biochemistry. CAS 7681-93-8, molar mass 665.73 g/mol.
分析報告
Purity (HPLC)≥ 80.0 % (a/a)Identity (IR-spectrum)conformsSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0008 %; 1 cm; N,N-Dimethylformamide; calc.on anhydrous substance)1000 - 1100Water (according to Karl Fischer)≤ 5.0 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3