Key Documents
1.07031
Supelco
乙腈
reagent grade, EMPARTA® ACS reagent, for extraction and analytical purposes
别名:
ACN, 乙腈, 氰甲烷, 甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
product name
乙腈, for analysis EMPARTA® ACS
等級
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPARTA®
形狀
liquid
自燃溫度
973 °F
expl. lim.
16 %
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
格式
neat
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup