文件
1.06609
Supelco
过硫酸钠
for analysis EMSURE®
别名:
过硫酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O8S2
CAS号:
分子量:
238.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-892-1
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (iodometric)
形狀
solid
效力
920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
損耗
≤0.05% loss on drying, 105 °C; 3 hours
pH值
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解度
545 g/L
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1150 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.01%
正離子痕跡
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
聯結
替代:SX0703; SX0703-1
分析報告
含量测定(碘量滴定法): ≥ 99.0 %
鉴别:通过测试
氯化物(Cl): ≤ 0.01 %
重金属(以铅计): ≤ 0.003 %
NH₄(铵): ≤ 0.05 %
Cr(铬): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Mn(锰): ≤ 0.0001 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
干燥失重(105 °C;3小时): ≤ 0.05 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1