主要文件
1.06541
Supelco
硝普钠二水合物
[disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
别名:
硝普钠二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
CAS号:
分子量:
281.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
238-373-9
NACRES:
SE.11
等級:
ACS reagent
溶解度:
400 g/L (slow decomposition)
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
效力
99 mg/kg LD50, oral (Rat)
特定分析物
ammonium
技術
photometry: suitable
pH值
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解度
400 g/L (slow decomposition)
密度
1.71 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1000 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;-2;;2*+1;;
InChI 密鑰
NWFKTGARQFKZMN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 利用硝普钠与盐酸羟胺的显色反应,分光光度法测定漱口水中百里香酚的含量。:该研究提出了一种用硝普钠和盐酸羟胺反应测定漱口水中百里香酚的分光光度法。该分析方法提高了药品中麝香草酚定量的准确性和可靠性(International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 2023)。
  • 采后施用硝普钠调控梨果实理化品质延长耐贮性的效果。:本研究探讨了硝普钠通过调节梨果实的理化品质来延长其耐贮性的应用。研究结果表明,它在贮藏过程中对果实的保鲜和品质保持有显著的改善作用((Food Chemistry, 2021)。
聯結
替代:SX0675-1; SX0675-2; SX0675
分析報告
含量测定(银量滴定法):99.0 - 102.0 %
鉴别:通过测试
不溶物: ≤ 0.01 %
氯化物(Cl): ≤ 0.02 %
氰基高铁酸盐(II): ≤ 0.02 %
氰基高铁酸盐 (III): ≤ 0.01 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
符合ACS, Reag.Ph.Eur.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1