产品名称
甲醇, anhydrous for analysis (max. 0.003% H₂O)
等級
anhydrous
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
效力
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
雜質
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.003% Water
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.1% Ethanol (GC)
蒸發殘留物
≤10 mg/L
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
運動黏度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 纳米MnSO(4)在水溶液和甲醇-水混合物中缔合参数及与甘氨酸络合物形成的电导研究:热力学参数及其潜在应用。:该研究探讨了纳米硫酸锰在水和甲醇-水混合物中的电导特性,强调了热力学参数和潜在的分析应用(Rashad et al., 2024)。
- 电催化促进甲醇热催化脱氢生产高纯H(2)和CO。:该研究强调了甲醇在热催化脱氢过程中的作用,这对于产生高纯度的氢和一氧化碳至关重要,展示了甲醇在化学合成和分析化学中的重要性(Wu et al., 2024)。
分析報告
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 Hazen
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
丙酮(GC): ≤ 0.05 %
乙醇(GC): ≤ 0.1 %
蒸发残留物: ≤ 10 mg/l
水: ≤ 0.003 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup