产品名称
离子交换剂 Dowex 1-X8, suitable for ion chromatography
形狀
resin
品質等級
技術
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly basic)
基質
PS-DVB
基質活性組
SAX
粒徑
90-250 μm
分離技術
anion exchange
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI 密鑰
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
一般說明
(强碱性阴离子交换剂),Cl⁻形式
應用
- 采用Dowex 1 - x8树脂富集汽油样品中的钼、锑、钒,电感耦合等离子体发射光谱法测定。:该研究证明了Dowex 1 - X8离子交换树脂从复杂基质中预富集痕量金属的效率,有助于通过ICP - OES进行定量,这是确保燃料质量和遵守环境法规的关键技术(Nomngongo et al., 2013)。
- 多集电极型电感耦合等离子体质谱仪测定同位素比值用汞的阴离子交换色谱分离。:探索将Dowex 1 - X8用于汞同位素的色谱分离,提高同位素比值分析的精度,这在地球化学和环境研究中至关重要(Malinovsky et al., 2008)。
- 合成树脂去除污染地下水中的铀:讨论了Dowex 1 - X8在去除水源中铀的应用,突出了其在受放射性污染场地修复工作中的潜力(Phillips et al., 2008)。
- TNT在碱性溶液和强碱性Dowex 1 - X8阴离子交换器之间分配的选择性比色测定。:提出了一种利用Dowex 1 - X8检测三硝基甲苯( TNT )的新方法,该方法可用于法庭科学,以提高爆炸残留物分析的灵敏度和选择性(Uzer et al., 2008)。
- 流动分析中的流化床:用离子交换分离分光光度法测定植物消化液中的锌。:展示了Dowex 1 - X8在流动分析系统中的集成,用于锌的有效分离和随后的分光光度测定,这对于农业和营养研究至关重要(Ribeiro et al., 2006)。
分析報告
性状:苍白的黄色湿球
总容量(湿品): ≥ 1.2 mol/l
粒度(0,09-0,25 mm): ≥ 70 %
总容量(湿品): ≥ 1.2 mol/l
粒度(0,09-0,25 mm): ≥ 70 %
水污染物質分類(WGK)
WGK 3