文件
1.04767
Supelco
III Ion Exchange Resin
hydroxide form, 15-50 mesh, strongly basic, anionic
别名:
Anion exchangers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger III, (strongly basic anion exchanger, OH⁻ form) GR for analysis
品質等級
形狀
resin
技術
HPLC: suitable
LPLC: suitable
基質
PS-DVB
基質活性組
SAX
粒徑
300-1100 μm
體積密度
650‑700 kg/m3
分離技術
anion exchange
儲存溫度
no temp limit
分析報告
Appearance: pale brown to brown, spherules
Exchange capacity: ≥ 0.9 mol/l
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3