主要文件
1.02644
SAFC
胶棉 溶液
4%
别名:
硝酸纤维素
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352401
蒸汽壓力
576 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
170 °C
expl. lim.
1.7-36 % (v/v)
濃度
4%
轉變溫度
flash point -40 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])OC3OC(C(C(C3O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])OC4OC(C(C(C4O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-].O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI 密鑰
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
應用
Collodion 4% is suitable for use in pharmaceutical processes.
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F
閃點(°C)
-40 °C