主要文件
1.02352
Millipore
Cellobiose
for biochemistry
别名:
Cellobiose
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$420.00
$420.00
预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$420.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11
CAS号:
分子量:
342.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
EC索引号:
208-436-5
NACRES:
NA.79
$420.00
预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
225-230 °C (decomposition)
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Purity (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation [α²0/D (50 g/l; water): +34.0 - +35.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1