文件
1.00403
Supelco
氧化钼(VI)
for analysis EMSURE®
别名:
氧化钼(VI)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MoO3
CAS号:
分子量:
143.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-204-7
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (precipitation titration)
形狀
solid
效力
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
溶解度
0.49 g/L
密度
4.70 g/cm3 at 26 °C
體積密度
1200 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
InChI 密鑰
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
含量测定(沉淀滴定): ≥ 99.5 %
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
磷酸盐,砷酸盐,硅酸盐(以PO₄计): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
NH₄(铵): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1