Key Documents
1.00132
Supelco
巴比妥酸
for analysis EMSURE®
别名:
巴比妥酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O3
CAS号:
分子量:
128.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
200-658-0
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
solid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
硫酸鹽灰分
≤0.1%
損耗
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH值
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
mp
250-252 °C (decomposition)
溶解度
11.45 g/L
體積密度
720 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤40 ppm
正離子痕跡
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI 密鑰
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
相关类别
聯結
替代:BX0035; BX0035-3
分析報告
含量测定(酸量滴定): ≥ 99
同一性(红外光谱):通过测试
氯化物(Cl): ≤ 40 ppm
重金属(以Pb计): ≤ 50 ppm
Fe(铁): ≤ 10 ppm
硫酸灰分: ≤ 0.1 %
干燥失重(105 °C): ≤ 0.1 %
作为试剂的适用性(用于氰化物测定):通过测试
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150.00 °C - closed cup