Key Documents
07-448-S
Sigma-Aldrich
抗单甲基组蛋白H3(Lys27)抗体,试用装
Upstate®, from rabbit
别名:
H3K27me1, Histone H3 (monomethyl K27), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, vertebrates
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
monomethylation (Lys27)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
基于序列同源性,预期具有广泛的物种交叉反应。
识别分子量为17 kDa的单甲基化组蛋白H3(Lys27)。
免疫原
KLH共轭合成2X支肽,包含序列…ARmeKSA…,其中meK对应于人组蛋白H3残基27处的单甲基赖氨酸。
表位:Lys27
應用
免疫细胞化学 & 斑点印迹:
由独立实验室报道(Kohlmaier, A., 2004; Perez-Burgos, L., 2004; Peters, A. H., 2003)。
抗单甲基化组蛋白H3(Lys27)试用级抗体是兔多克隆抗体,用于检测在赖氨酸27处单甲基化的组蛋白H3(H3K27me1)。该抗体经斑点印迹法(DB)特异性验证,已在ICC、WB、ChIP、ChIP-seq中验证。小包装尺寸最适合筛选。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对HeLa细胞中酸提取的蛋白质进行了常规评估。
蛋白印迹分析:
0.1-0.2 μg/ml可检测到Hela细胞酸性提取蛋白中的单甲基化组蛋白H3。
標靶描述
17 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的兔IgG,溶于含有0.01 M 磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.125 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
HeLa 酸提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Thea A Egelhofer et al.
Nature structural & molecular biology, 18(1), 91-93 (2010-12-07)
We have tested the specificity and utility of more than 200 antibodies raised against 57 different histone modifications in Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans and human cells. Although most antibodies performed well, more than 25% failed specificity tests by dot blot
Ashley B Reers et al.
Epigenetics & chromatin, 16(1), 25-25 (2023-06-16)
Gene expression in malaria parasites is subject to various layers of regulation, including histone post-translational modifications (PTMs). Gene regulatory mechanisms have been extensively studied during the main developmental stages of Plasmodium parasites inside erythrocytes, from the ring stage following invasion