物種活性
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
製造商/商標名
Upstate®
技術
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
dimethylation (Lys9)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
预期与小鼠、鸡、大鼠和裂殖酵母有交叉反应,但与芽殖酵母无交叉反应。预计具有广泛的物种交叉反应性。
免疫原
KLH缀合合成的2X支肽,包含序列..Rme2KSTG..,其中me2K对应于人组蛋白H3残基9处的二甲基赖氨酸。
應用
使用在DB、ICC、PIA、WB中验证的抗二甲基化组蛋白H3(Lys9)抗体(兔多克隆抗体)检测二甲基化组蛋白H3(Lys9),也称为H3K9me2、组蛋白H3(二甲基K9)。
斑点印迹分析:
由独立实验室确认特异性。
肽抑制:
通过在HeLa酸提取物的蛋白质印迹分析中1 μM免疫肽完全消除组蛋白H3检测的能力证实了特异性(图A,泳道4)。
免疫细胞化学:
由独立实验室报道。
由独立实验室确认特异性。
肽抑制:
通过在HeLa酸提取物的蛋白质印迹分析中1 μM免疫肽完全消除组蛋白H3检测的能力证实了特异性(图A,泳道4)。
免疫细胞化学:
由独立实验室报道。
品質
已通过蛋白质印迹对HeLa酸提取物和重组组蛋白H3(目录号14-411)进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500稀释液在10 μg HeLa酸提取物中检测到二甲基化组蛋白H3,但在重组组蛋白H3上未检测到。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500稀释液在10 μg HeLa酸提取物中检测到二甲基化组蛋白H3,但在重组组蛋白H3上未检测到。
標靶描述
17 kDa
外觀
形式:纯化
儲存和穩定性
自运送之日起,在-20°C条件下可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。
避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。
避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
HeLa全细胞裂解液,U2OS细胞裂解液。
HeLa全细胞裂解液,U2OS细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
UV-B promotes rapid nuclear translocation of the Arabidopsis UV-B specific signaling component UVR8 and activates its function in the nucleus.
Plant Cell null
Differential epigenetic regulation within an Arabidopsis retroposon family.
Genetics null
ROR1/RPA2A, a putative replication protein A2, functions in epigenetic gene silencing and in regulation of meristem development in Arabidopsis.
Plant Cell null
EMBO reports, 8(1), 77-83 (2006-11-18)
TOUSLED-like kinases (TLKs) are highly conserved in plants and animals, but direct evidence linking TLKs and transcriptional gene silencing is lacking. We isolated two new alleles of TOUSLED (TSL). Mutations of TSL in ros1 reactivate the transcriptionally silent 35S-NPTII transgene
Histone modifications and silencing prior to DNA methylation of a tumor suppressor gene
Cancer Cell, 3, 89-95 (2003)