主要文件
05-172-AF488
Sigma-Aldrich
IGF-I抗体,克隆Sm1.2,Alexa Fluor 488偶联物
clone Sm1.2, from mouse, ALEXA FLUOR 488
别名:
Insulin-like growth factor I, IGF-I, Mechano growth factor, MGF, Somatomedin-C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
ALEXA FLUOR 488
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
Sm1.2, monoclonal
种属反应性
chicken, rat, mouse, human, fish
技术
immunocytochemistry: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... IGF1(3479)
一般描述
胰岛素样生长因子I(UniProt P05019;又称IGF-I、生长调节素C)在人体内由IGF1(又称IGFI、MGF)基因(基因ID 3479)编码。人胰岛素样生长因子I(IGF-I)是70个氨基酸的单链多肽,与胰岛素和人IGF-II具有结构同源性。IGF-I通过自分泌、旁分泌和内分泌机制在生长、分化和发育中发挥关键作用。它是一种有丝分裂原,对细胞的迁移和分化也有影响。IGF-I是新陈代谢的调节因子,也与癌症、糖尿病和肥胖的病理生理学有关。在结合四聚体(α:β)2 IGF-I受体后,受体α链诱导β链的酪氨酸自磷酸化,进而触发细胞类型特异性下游信号级联事件。
特异性
IGF-I (Russel, W.E., (1984).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 81(8):2389-2392).40% cross reactivity to IGF-II (Van Wyk, J.J., and Bruton, E.T.(1997).Endocrinology.138(10):4521-4522)。
免疫原
高度纯化的人血浆胰岛素样生长因子I(IGF-I;生长调节素C;Sm-C)与小鼠白蛋白偶联(Van Wyk, J.J., and Bruton, E.T.(1997).Endocrinology.138(10):4521-4522)。生长调节素对细胞生长的作用:单克隆抗体选择性中和生长调节素C(IGF-I)的作用。In: Raiti, S., Tolman, and R.A.(eds.), Human Growth Hormone. pp. 585–599.Plenum Publishing Corp., New York, NY)。
应用
IGF-I抗体(克隆Sm1.2,Alexa Fluor 488偶联物)是一种针对IGF-I的抗体,可用于免疫细胞化学。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在HeLa和NIH/3T3细胞中检测到IGF-I。
未偶联的抗体(货号05-172)也适用于蛋白质印迹、免疫组化、免疫沉淀和中和应用。
研究子类别
信号神经科学
研究类别
信号传导
质量
通过免疫细胞化学在A431细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:100稀释液在A431细胞中检测到IGF-I。
目标描述
可观察到约17 kDa的条带
外形
纯化的小鼠抗体偶联物,溶于含15mg/mL BSA和0.1%叠氮化钠的PBS中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律信息
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2