Merck
MAT329179477
Matrix Scientific
2-Amino-5-fluoropyrimidine-4,6-diol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
145.09
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-amino-5-fluoro-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C4H4FN3O2/c5-1-2(9)7-4(6)8-3(1)10/h(H4,6,7,8,9,10)
InChI key
XCKBZBJTAFWAEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059840.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059840.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)