Merck
MAT246516332
Matrix Scientific
3-(2-Methoxyphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
229.71
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(2-methoxyphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-4-2-3-5-11(10)14-9-6-7-12-8-9;/h2-5,9,12H,6-8H2,1H3;1H
InChI key
PBHMIXXPBVOEIW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050668.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050668.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)