Merck
MAT238926050
Matrix Scientific
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
162.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
83-85
Iupac Name
2-ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-2-9-11-7-4-3-6(10)5-8(7)12-9/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI key
MHQNGPNKTDZAJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043700.html
Melting Point
83-85
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043700.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)