Merck
MAT161065996
Matrix Scientific
3-(Cyclohexylamino)propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
170.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(cyclohexylamino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-9(12)6-7-11-8-4-2-1-3-5-8/h8,11H,1-7H2,(H2,10,12)
InChI key
PQCXYSAZMNHCSS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026874.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026874.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)