Merck
MAT113929209
Matrix Scientific
3-Fluoro-4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
61-62
Iupac Name
3-fluoro-4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C11H14FNO2/c12-10-6-8(13)3-4-11(10)15-7-9-2-1-5-14-9/h3-4,6,9H,1-2,5,7,13H2
InChI key
DXZDCWKEIBENSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022738.html
Melting Point
61-62
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022738.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)